Stampa…
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11329-5G OR11329-10G OR11329-1G
APOSOR11329-5GEA 24.8 EUR
APOSOR11329-5G APOSOR11329-10G APOSOR11329-1G
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C9H10O2
Peso molecolare: 150,1700 g/mol
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114050
CAS Number: 24973-22-6