Stampa…
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11327-5G OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11327-5G APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Formula: C₃H₂N₄
Punto di fusione: 187…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505654
CAS Number: 3641-10-9