Stampa…
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
OR11318-100G OR11318-500G
APOSOR11318-100GEA 109 EUR
APOSOR11318-100G APOSOR11318-500G
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate 97%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 297…299 °C
Punto di fusione: 42…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008432
CAS Number: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6