Stampa…
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11314-5G OR11314-100G
APOSOR11314-5GEA 58.2 EUR
APOSOR11314-5G APOSOR11314-100G
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
Peso molecolare: 229,1 g/mol
Punto di fusione: 213…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152229
CAS Number: 15864-32-1