Stampa…
6-Propyl-2-thiouracil 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 EUR
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
6-Propyl-2-thiouracil 97+%
6-Propyl-2-thiouracil
Formula: C₇H₁₀N₂OS
Punto di fusione: 218…220 °C
Flash Pt: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006041
CAS Number: 51-52-5
EINECS: 200-103-2