Stampa…
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 156 EUR
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrO₂
Peso molecolare: 277,11 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00525062
CAS Number: 55082-33-2