Stampa…
4-Cloro-1-naftolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 132 EUR
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Cloro-1-naftolo
4-Chloro-1-naphthol
Formula: ClC₁₀H₆OH
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003974
CAS Number: 604-44-4
EINECS: 210-068-5