3,5-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 183…186 °C/20mmHg Punto di fusione: 46…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004641 CAS Number: 705-76-0 EINECS: 211-888-6 |