Stampa…
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11306-100G OR11306-25G OR11306-500G
APOSOR11306-100GEA 48.1 EUR
APOSOR11306-100G APOSOR11306-25G APOSOR11306-500G
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125366
CAS Number: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II