3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ Punto di fusione: 69…70 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01321368 CAS Number: 877-88-3 UN: 3261 ADR: 8,II |