Stampa…
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: TIBA
OR11299-100G OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA 273 EUR
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Formula: C₇H₃I₃O₂
Peso molecolare: 499,81 g/mol
Punto di fusione: 220…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002420
CAS Number: 88-82-4
EINECS: 201-859-6