Stampa…
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 37.7 EUR
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 290…291 °C
Punto di fusione: 33…41 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008739
CAS Number: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3