Stampa…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
OR11291-100G OR11291-1KG OR11291-500G
APOSOR11291-100GEA 72.7 EUR
APOSOR11291-100G APOSOR11291-1KG APOSOR11291-500G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006094
CAS Number: 56-09-7