Stampa…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 24.8 EUR
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Punto di fusione: 218…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006090
CAS Number: 56-05-3
EINECS: 200-253-9