Stampa…
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-3-hydroxyacetophenone, 3-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
OR11288-1G OR11288-25G OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11288-1G APOSOR11288-25G APOSOR11288-5G
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664326
CAS Number: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III