Stampa…

3'-Hydroxyacetophenone

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 48.1 EUR
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacetophenone
3'-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 95…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002298
CAS Number: 121-71-1
EINECS: 204-494-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR