Stampa…
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11285-1G OR11285-250MG
APOSOR11285-1GEA 140 EUR
APOSOR11285-1G APOSOR11285-250MG
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine
Formula: C₈H₇N₃S
Punto di fusione: 146…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100232
CAS Number: 78301-72-1