Stampa…
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11278-1G OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11278-1G APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₆
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017591
CAS Number: 35354-29-1