Stampa…
4-Methyl-2-thenoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR11275-1G OR11275-25G OR11275-5G
APOSOR11275-1GEA 59.7 EUR
APOSOR11275-1G APOSOR11275-25G APOSOR11275-5G
4-Methyl-2-thenoic acid 97%
4-Methyl-2-thenoic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00089284
CAS Number: 14282-78-1