Stampa…
2,6-Xilidina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 87.3 EUR
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xilidina
2,6-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C/739mmHg
Punto di fusione: 44540 °C
Densità: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007747
CAS Number: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II