Stampa…
2'-Methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 33.5 EUR
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Methylacetophenone
2'-Methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C
Densità: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008734
CAS Number: 577-16-2
EINECS: 209-408-5