Stampa…
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 177 EUR
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01727570
CAS Number: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8,II