Stampa…
ω-Bromo-4-hydroxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
OR11266-100G OR11266-25G
APOSOR11266-100GEA 69.8 EUR
APOSOR11266-100G APOSOR11266-25G
ω-Bromo-4-hydroxyacetophenone 97%
ω-Bromo-4-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00072424
CAS Number: 2491-38-5
UN: 1759
ADR: 8,III