Stampa…
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 550 EUR
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Punto di fusione: 193…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003927
CAS Number: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4