Stampa…
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 30.6 EUR
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formula: C₁₂H₉N₅O
Peso molecolare: 239,24 g/mol
Punto di fusione: 241…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00443632
CAS Number: 4005-49-6