Stampa…
6-Benzylaminopurine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 50.9 EUR
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
6-Benzylaminopurine
6-Benzylaminopurine
Formula: C₁₂H₁₁N₅
Punto di fusione: 229…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005572
CAS Number: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5