Stampa…
4-Butylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Punto di fusione: 91…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093926
CAS Number: 145240-28-4