Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1125-100G OR1125-25G
APOSOR1125-100GEA 232 EUR
APOSOR1125-100G APOSOR1125-25G
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di ebollizione: 210…212 °C
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023199
CAS Number: 4472-44-0