Stampa…
Trithiocyanuric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11248-100G OR11248-500G
APOSOR11248-100GEA 58 EUR
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid 98%
Trithiocyanuric acid
Formula: C₃H₃N₃S₃
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006052
CAS Number: 638-16-4