Stampa…

2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR11240-1G OR11240-5G
APOSOR11240-1GEA 51 EUR
APOSOR11240-1G APOSOR11240-5G
2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline 98%
2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline
Formula: C₈H₂Cl₄N₂
Peso molecolare: 267,9269 g/mol
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012333
CAS Number: 25983-14-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR