Stampa…
Phenethyl isocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11236-25G OR11236-5G
APOSOR11236-25GEA 72.5 EUR
APOSOR11236-25G APOSOR11236-5G
Phenethyl isocyanate 98%
Phenethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 210 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037044
CAS Number: 1943-82-4
EINECS: 413-080-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III