Stampa…
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 17.6 EUR
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Formula: C₁₄H₁₄O₂S₂
Peso molecolare: 278,4 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C/3mmHg
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041358
CAS Number: 5335-87-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III