Stampa…
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride, 2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine HCl
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 23.2 EUR
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 224.08 g/mol
Punto di fusione: 155 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181083
CAS Number: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III