Stampa…
2-Acetyl-1-naphthol
Fornitore: Apollo Scientific
OR1123-100G OR1123-25G
APOSOR1123-100GEA 311 EUR
APOSOR1123-100G APOSOR1123-25G
2-Acetyl-1-naphthol
2-Acetyl-1-naphthol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003963
CAS Number: 711-79-5