Stampa…
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11224-25G OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA 0 EUR
APOSOR11224-25G APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Formula: C₉H₇NO₆
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024510
CAS Number: 35092-89-8