Stampa…
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 125 EUR
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007435
CAS Number: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II