Stampa…
3'-Nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Nitroacetophenone
OR11221-1KG OR11221-250G
APOSOR11221-1KGEA 0 EUR
APOSOR11221-1KG APOSOR11221-250G
3'-Nitroacetophenone 98%
3'-Nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007259
CAS Number: 121-89-1
EINECS: 204-504-3