Stampa…
1-Naftil isocianato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 78.3 EUR
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
1-Naftil isocianato
1-Naftil isocianato
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₁₁H₇NO
Punto di ebollizione: 267 °C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00003881
CAS Number: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III