6-Nitro-o-toluidina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
OR11212-100G
OR11212-10G
OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA
43.7
EUR
APOSOR11212-100G
APOSOR11212-10G
APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidina
6-Nitro-o-toluidina
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di fusione: 93…96 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007744 CAS Number: 570-24-1 EINECS: 209-329-6 UN: 2660 ADR: 6.1,III |