Stampa…
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
OR11206-100G OR11206-10G OR11206-25G
APOSOR11206-100GEA 518 EUR
APOSOR11206-100G APOSOR11206-10G APOSOR11206-25G
1-Methyl-2-aminoterephthalate
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,17 g/mol
Punto di fusione: 218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00189374
CAS Number: 60728-41-8