Stampa…
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 66.7 EUR
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Formula: C₇H₅Cl₂NO₃
Punto di fusione: 239…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180547
CAS Number: 56187-37-2