Stampa…
2-Methoxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
OR11202-100G OR11202-500G OR11202-25G
APOSOR11202-100GEA 142 EUR
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G APOSOR11202-25G
2-Methoxybenzonitrile 97%
2-Methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Densità: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001783
CAS Number: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III