2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR1120-100G
OR1120-25G
OR1120-500G
APOSOR1120-100GEA
58
EUR
APOSOR1120-100G
APOSOR1120-25G
APOSOR1120-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 154…156 °C/10mmHg Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 1,139 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008728 CAS Number: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |