Stampa…
2-Quinoxalinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
OR11198-100G OR11198-500G OR11198-25G
APOSOR11198-100GEA 66.9 EUR
APOSOR11198-100G APOSOR11198-500G APOSOR11198-25G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di fusione: 271…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006722
CAS Number: 1196-57-2