Stampa…
2-Hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
OR11197-100G OR11197-25G OR11197-500G
APOSOR11197-100GEA 109 EUR
APOSOR11197-100G APOSOR11197-25G APOSOR11197-500G
2-Hydroxypyridine
2-Hydroxypyridine
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,10 g/mol
Punto di ebollizione: 280…281 °C
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006268
CAS Number: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III