Stampa…
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 21.9 EUR
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671541
CAS Number: 603-80-5