Stampa…
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11167-25G OR11167-5G
APOSOR11167-25GEA 187 EUR
APOSOR11167-25G APOSOR11167-5G
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183,64 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C/15mmHg
Punto di fusione: 142…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236039
CAS Number: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8,II