Stampa…
Diethyl-3-oxoglutarate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
OR11166-100G OR11166-25G OR11166-5G
APOSOR11166-100GEA 120 EUR
APOSOR11166-100G APOSOR11166-25G APOSOR11166-5G
Diethyl-3-oxoglutarate 97%
Diethyl-3-oxoglutarate
Formula: C₉H₁₄O₅
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C
Densità: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009200
CAS Number: 105-50-0
EINECS: 203-302-2