5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 179…185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00612461 CAS Number: 72721-02-9 |