2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111618-10G
OR111618-1G
OR111618-5G
APOSOR111618-10GEA
741
EUR
APOSOR111618-10G
APOSOR111618-1G
APOSOR111618-5G
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Formula:
C₈H₉N₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01001352 CAS Number: 6144-81-6 |